Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18730844 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18730844 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18730844 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00€
    465.15€ / 1mg
    Risparmia 26.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, SDS-Page, Western Blot
Tissue Brain
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Purezza Protein
Test di specificità Total Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Mouse
Specie ospite Mouse
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only