missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse CD48/SLAMF2 (NP_031675) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18795448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18795448 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18795448 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Mouse CD48/SLAMF2 (NP_031675) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD48/SLAMF2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CD48/SLAMF2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene mCD48/SLAMF2
Numero di accesso NP_031675
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID gene (immissione) 962
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -80°C
Specie Mouse
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.