missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CD7 (NP_033984) VersaClone cDNA
Descrizione
- CD7 is a transmembrane protein which is a member of the immunoglobulin superfamily
- It is found on thymocytes and mature Tcells and plays an essential role in Tcell interactions and also in T-cell/Bcell interaction during early lymphoid development
- CD7 is a negative prognostic marker in myeloid malignancies
- The CD7 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Specifica
Specifica
| Gene | mCd7 |
| Numero di accesso | NP_033984 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 646 bp |
| ID gene (immissione) | 924 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?