missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CLEC4F/CLECSF13 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18153241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18153241 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18153241 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB2784

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

CLEC4F/CLECSF13 Monoclonal specifically detects CLEC4F/CLECSF13 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CLEC4F/CLECSF13
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 370901
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni P70194
Alias gene CLECSF13, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamily member 13, C-type lectin 13, C-type lectin domain family 4, member F, Galactose Particle Receptor, KCLR, KCR
Simboli geni CLEC4F
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CLEC4F/CLECSF13 Ala65-Gly548 Accession # P70194
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 165530
Test di specificità Detects mouse CLEC4F/CLECSF13 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CLECSF4F, rhCLEC4D, rhCLEC4E, recombinant mouse (rm) OCIL, and rmOCIL-rp2 is observed.
Ricostituzione Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Mouse
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.