Learn More
R&D Systems™ Mouse DEC-205/CD205 (NP_038853) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18736689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18736689 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18736689 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1404.90€ / 10µg
    Risparmia 85.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene DEC-205/CD205
Numero di accesso NP_038853
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg