Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D3 R/DRD3 (NP_031903.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18790377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18790377 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18790377 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3786
Specifica
Gene Dopamine D3R/DRD3
Numero di accesso NP_031903.1
ID gene (immissione) 1814
Alias gene D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, Dopamine D3R, dopamine receptor D3, DRD3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg