missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse EGF Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18703249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
25µg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18703249 25 μg 25µg
18718839 100 μg 100µg
18789567 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18703249 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB2028SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

EGF Monoclonal specifically detects EGF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EGF
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 262930
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni P01132
Alias gene beta-urogastrone, epidermal growth factor, epidermal growth factor (beta-urogastrone), hEGF, HOMG4, pro-epidermal growth factor, URG, Urogastrone
Simboli geni EGF
Specie ospite Rat
Immunogeno E. coli-derived recombinant mouse EGF Asn977-Arg1029 Accession # P01132
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1950
Test di specificità Detects mouse EGF in ELISAs and Western blots. In ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) Amphiregulin, rmBetacellulin, rhEGF, rmEpigen, rmEpiregulin, rhHB-EGF, rhNRG-1 alpha , rhNRG1-beta 1, or rhTGF-alpha .
Ricostituzione Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Mouse
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.