Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Eye Tissue Lysate (Normal)
Codice prodotto. 18677865 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18677865 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18677865 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP246608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00€
    446.25€ / 0.1mg
    Risparmia 25.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Lysate (Normal)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mg
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Eye