Learn More
Abcam Mouse eye tissue lysate - total protein (14 days), 100 ug
Codice prodotto. 32144413 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32144413 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32144413 Fornitore Abcam N. del fornitore ab7191100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Mouse eye cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: eye
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot