missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Mouse Fc gamma RIIB / CD32b Protein, His Tag (SPR & BLI verified)

287.41€ - 2612.85€

Specifica

Numero di accesso NP_001070657.1
Peso molecolare 22.2 kDa
Sorgente Mouse CD32b, His Tag (SPR and BLI verified) (CDB-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 40 - Arg 217 (Accession # NP_001070657.1).
Immunogeno Thr 40 - Arg 217
Requisiti di stoccaggio -20°C
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16457359
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
CDB-M52H7-100UG
100 μg
365.80€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17106211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
CDB-M52H7-50UG
50 μg
287.41€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16467359
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
CDB-M52H7-1MG
1 mg
2612.85€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Receptors for the Fc region of IgG (Fc γ R) are members of the Ig superfamily that function in the activation or inhibition of immune responses. Three classes of human Fc γ Rs: RI (CD64), RII (CD32), and RIII (CD16), which generate multiple isoforms, are recognized. There are three genes for human Fcγ RII /CD32 (A, B, and C) and one for mouse Fcγ RII B (CD32B). CD32 is a low affinity receptor for IgG. Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b (FCGR2B) is also known as CD32b, FCG2, IGFR2. CD32B is expressed on B cells and myeloid dendritic cells. Ligation of CD32B on B cells downregulates antibody production and may, in some circumstances, promote apoptosis. Co-ligation of CD32B on dendritic cells inhibits maturation and blocks cell activation. CD32B may also be a target for monoclonal antibody therapy for malignancies.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.2 kDa. The protein migrates as 32-42 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Specifica

Specifica

NP_001070657.1
Mouse CD32b, His Tag (SPR and BLI verified) (CDB-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 40 - Arg 217 (Accession # NP_001070657.1).
-20°C
Fc gamma RIIB / CD32b
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Fc Receptors
22.2 kDa
Thr 40 - Arg 217
FCGR2B,CD32b,CD32,FCG2,IGFR2,CDw32
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications