Learn More
Mouse FGFR5/FGFRL1 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
FGFR5/FGFRL1 Monoclonal specifically detects FGFR5/FGFRL1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | FGFR5/FGFRL1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 223003 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | Q91V87 |
| Alias gene | FGF homologous factor receptor, FGF R5, FGF receptor-like protein 1, FGFR5, FGFR-5, FGFRL1, FGFR-like protein, FHFR, Fibroblast growth factor receptor 5, fibroblast growth factor receptor-like 1 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?