Learn More
R&D Systems™ Mouse FLRT3 (NP_848469) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18758669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18758669 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18758669 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2783
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Numero di accesso NP_848469
ID gene (immissione) 23767
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Specie Mouse
Quantità 10 μg