missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Granzyme C (NP_034501.2) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gene | Granzyme C |
| Numero di accesso | NP_034501.2 |
| ID gene (immissione) | 14940 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?