Learn More
R&D Systems™ Mouse GRIN1/NMDAR1 (NP_032195) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18759857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18759857 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18759857 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Numero di accesso NP_032195
ID gene (immissione) 2902
Alias gene GluN1, MRD8, NDHMSD, NMDA R, NR1 Subunit, NMDA1, NMDAR1, NMD-R1, NR1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg