missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Mouse GUCY2C / Guanylyl cyclase C Protein, His Tag

483.38€ - 3514.29€

Specifica

Peso molecolare 49.0 kDa
Sorgente Mouse GUCY2C, His Tag (GUC-M52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Met 433 (Accession # Q3UWA6-1).
Immunogeno Val 20 - Met 433
Requisiti di stoccaggio -20°C
Alias gene GUCY2C,GUC2C,STAR,STA receptor,hSTAR,GC-C
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17116361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
GUC-M52H3-100UG
100 μg
483.38€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17126361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
GUC-M52H3-1MG
1 mg
3514.29€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

GUCY2C (Guanylyl Cyclase C), also known as heat-stable enterotoxin receptor, is a type I transmembrane protein of the guanylate cyclase (gc) family that signal by producing cGMP. Guanylate cyclase C (GUCY2C) and its hormones guanylin and uroguanylin have recently emerged as one paracrine axis defending intestinal mucosal integrity against mutational, chemical, and inflammatory injury. GUCY2C murine CAR-T cells recognized and killed human colorectal cancer cells endogenously expressing GUCY2C. Thus, we have identified a human GUCY2C-specific CAR-T cell therapy approach that may be developed for the treatment of GUCY2C-expressing metastatic colorectal cancer.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 49.0 kDa. The protein migrates as 60-100 kD under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Specifica

Specifica

49.0 kDa
Val 20 - Met 433
GUCY2C,GUC2C,STAR,STA receptor,hSTAR,GC-C
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Mouse GUCY2C, His Tag (GUC-M52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Met 433 (Accession # Q3UWA6-1).
-20°C
GUCY2C
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications