Learn More
Abcam Mouse heart tissue lysate - mitochondrial extract (contains SDS/DTT), 50 ug
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Species: Mouse
- Tissue: heart
- Form: Liquid
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE, Western Blot |