Learn More
Mouse IgG Antibody Pair, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30609580 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30609580 15 Plates 1 set
30611886 5 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30609580 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP34842615Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
Mouse IgG nan antibody specifically detects Mouse IgG in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Mouse IgG
Applicazioni ELISA
Coniugato Unconjugated
Quantità 15 Plates
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Mouse
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.