Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-10 R alpha (NP_032374) VersaClone cDNA
Descrizione
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Order Info
Ships at ambient temperature
Specifica
Specifica
| Gene | IL-10 R alpha |
| Numero di accesso | NP_032374 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.200 |
| Tipo di inserto | 1741bp |
| ID gene (immissione) | 3587 |
| Alias gene | CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL10R alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL10RA, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.