Descrizione
- The assay recognizes mouse IL15. An antibody specific for IL15 has been pre-coated onto the microwells. The IL15 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for IL15 is added to detect the captured IL15 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Interleukin 15 (Il15) is a cytokine important for the development, maturation, and function of many cells of the immune system including NK, NKT, gammadeltaT, and CD8(+) T cells.
- Its expression affects homeostasis and function of B cells through NK cell-derived IFNG. Il-15 binds a trimeric Il-15 receptor (Il-15R) complex formed by a specific receptor chain (Il-15Rα) combined with theβandγchains of the IL-2R, acting as signal transducing components.
- The transgenic mice overexpressing Il15 exhibit an increase in the number of memory CD8+ T cells in a naive state and enhanced protection against bacterial infections. Mice lacking Il15 exhibit impaired protection against a strain of attenuated Mycobacterium
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_032383 |
| Intervallo saggio | 250 to 8000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 50.2 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Mouse |
| ID gene (immissione) | 16168 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Mouse IL-15 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine