missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IL-23R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18738217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18738217 25 μg 25µg
18082722 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18738217 Fornitore R&D Systems N. del fornitore AF1686SP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

IL-23R Polyclonal specifically detects IL-23R in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IL-23R
Applicazioni Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni Q8K4B4
Alias gene IBD17, IL-23 R, IL-23 receptor, IL23R, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor
Simboli geni IL23R
Specie ospite Goat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-23 R Gly24-Asp372 Accession # Q8K4B4
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 149233
Test di specificità Detects mouse IL-23 R in direct ELISAs and Western blots. In these formats, approximately 15% cross-reactivity with recombinant human IL-23 R is observed.
Ricostituzione Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Mouse
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.