Learn More
Proteintech™ Mouse IL-4 ELISA Kit
Codice prodotto. 16831606 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16831606
Marca: Proteintech™ KE1001096T
KE10010 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The Mouse IL4 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous mouse IL4.
  • The assay recognizes mouse IL4. An antibody specific for mouse IL4 has been pre-coated onto the microwells.
  • The mouse IL4 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse IL4 is added to detect the captured mouse IL4 protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
  • Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Interleukin-4 (il-4), a member of the α-helical cytokine family, is produced by activated CD4+ T cells, basophils, and mast cells.
  • It promotes the proliferation and differentiation of antigen presenting cells. Il4 also plays a pivotal role in antibody isotype switching and stimulates the production of IgE.
  • This cytokine has been applied in the treatment of autoimmune disorder like multiple myeloma, cancer, psoriasis, and arthritis.
  • Il4 has also been extensively applied to inhibit detrimental effect of Th1. It may promote the growth of epithelial tumors by mediating increased proliferation and survival.
Specifica
Numero di accesso NP_067258
Intervallo saggio 7.8 to 500 pg/mL
Assay Sensitivity 1 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Mouse
ID gene (immissione) 16189
Specie ospite Mouse
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P07750
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human Galectin-3 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine