missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit

Codice prodotto. 18791794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
1 Pack
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18791794 1 Pack 1 set
18732424 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18791794 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore SM5000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-5 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 15.60 - 1000pg/mL
Assay Sensitivity 7pg/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Immunoassay Kit Format 96-well Plate
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Serum
Specificità Natural and Recombinant Mouse IL-5
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 16191
Quantità 1 Pack
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo BCDF mu, B-cell differentiation factor I, BCGFII, EDF, Eo-CSF, Eosinophil differentiation factor, IL5, IL-5 T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRF, TRFB cell differentiation factor I
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.