Learn More
R&D Systems™ Mouse INHBE (NP_032408.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18710917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18710917 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18710917 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.23€
    413.70€ / 10µg
    Risparmia 51.53€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Gene INHBE
Numero di accesso NP_032408.2
ID gene (immissione) 83729
Alias gene activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg