Learn More
- Home
- Products
- Immunoassay Reagents and Kits
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Mouse Luminex™ Discovery Assay
Codice prodotto. 18752537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 set
Pezzo
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Quantità | Packungsgröße |
|---|---|---|
| 18752537 | 4 Plex | Pezzo |
| 30001359 | 1 Plex | Pezzo |
| 30000895 | 3 Plex | Pezzo |
| 18742014 | 17 Plex | 1 set |
| 18721984 | 14 Plex | 1 set |
| 18711984 | 6 Plex | 1 set |
| 18702224 | 19 Plex | 1 set |
| 18792214 | 12 Plex | 1 set |
| 18742174 | 9 Plex | 1 set |
| 18742094 | 15 Plex | 1 set |
| 18742034 | 24 Plex | 1 set |
| 18771874 | 21 Plex | 1 set |
| 18731874 | 5 Plex | 1 set |
| 18782004 | 31 Plex | 1 set |
| 18761874 | 16 Plex | 1 set |
| 18712184 | 7 Plex | 1 set |
| 18701844 | 32 Plex | 1 set |
| 18782394 | 11 Plex | 1 set |
| 18782374 | 22 Plex | 1 set |
| 18742374 | 18 Plex | 1 set |
| 18742444 | 27 Plex | 1 set |
| 18712104 | 2 Plex | 1 set |
| 18762084 | 23 Plex | 1 set |
| 18781944 | 8 Plex | 1 set |
| 18712404 | 20 Plex | 1 set |
| 18762324 | 13 Plex | 1 set |
| 18732134 | 10 Plex | 1 set |
| 18432420 | 48 Plex | 1 set |
| 18432020 | 40 Plex | 1 set |
| 18442650 | 37 Plex | 1 set |
| 18472020 | 42 Plex | 1 set |
| 18411330 | 45 Plex | 1 set |
| 18432220 | 34 Plex | 1 set |
| 18491660 | 50 Plex | 1 set |
| 18471860 | 30 Plex | 1 set |
| 18432110 | 26 Plex | 1 set |
| 18402450 | 35 Plex | 1 set |
| 18482440 | 28 Plex | 1 set |
| 18451490 | 49 Plex | 1 set |
| 18491200 | 47 Plex | 1 set |
| 18402280 | 43 Plex | 1 set |
| 18482180 | 46 Plex | 1 set |
| 18492200 | 25 Plex | 1 set |
| 18462510 | 29 Plex | 1 set |
| 18481820 | 38 Plex | 1 set |
| 18412080 | 36 Plex | 1 set |
| 18451390 | 44 Plex | 1 set |
| 18472610 | 41 Plex | 1 set |
| 18491820 | 33 Plex | 1 set |
| 18421490 | 39 Plex | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
18752537
Lieferant
R&D Systems
Lieferanten-Nr.
LXSAMSM04
-
1460.00€
1379.70€ / pezzi 1
Risparmia 80.30€
5% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | 4 Plex |
| Specie | Mouse |
| Bersaglio legante | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Linea di prodotti | R&D Systems |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?