missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Mouse Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)

Codice prodotto. 18036745 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18036745 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Codice prodotto. 18036745 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP305286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    323.40€ / 500µg
    Risparmia 18.60€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price

Specifica

Quantità 500 μg
Purezza Multi-step
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio Lung
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.