missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Mouse LY75 / CD205 Protein, His Tag

453.47€ - 3329.77€

Specifica

Peso molecolare 190.0 kDa
Sorgente Mouse LY75, His Tag (LY5-M52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 28 - Asp 1667 (Accession # Q60767-1).
Immunogeno Ser 28 - Asp 1667
Requisiti di stoccaggio -20°C
Alias gene LY75,CD205,DEC-205,CLEC13B,Lymphocyte antigen 75,gp200-MR6
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17266310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
LY5-M52H5-1MG
1 mg
3329.77€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17256310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
LY5-M52H5-100UG
100 μg
453.47€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

lymphocyte antigen 75 (Ly 75, also known as CD205, CLEC13B, GP200-MR6 and DEC-205, is a type I transmembrane protein that is primarily expressed on dendritic cells and thymic epithelial cells. LY75 functions as an endocytic receptor for antigens. MEN1309/OBT076, the first antibody drug targeting CD205, has shown strong preclinical anti-tumor activity in lymphoma. After being verified as a single drug in vivo, the antibody-drug conjugate has a synergistic effect with the BCL2 inhibitor Venetoclax and the anti-cd20 monoclonal antibody rituximab.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 190.0 kDa.
Specifica

Specifica

190.0 kDa
Ser 28 - Asp 1667
LY75,CD205,DEC-205,CLEC13B,Lymphocyte antigen 75,gp200-MR6
Unconjugated
His Tag
Powder
Mouse LY75, His Tag (LY5-M52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 28 - Asp 1667 (Accession # Q60767-1).
-20°C
LY75
Mouse
HEK293
Bio-Markers & CD Antigens
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications