Learn More
R&D Systems™ Mouse Methylcellulose Complete Media
Codice prodotto. 18402020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18402020 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18402020 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore HSC007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.00€
    759.15€ / 100mL
    Risparmia 43.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
For the differentiation and enumeration of murine hematopoietic stem cells, optimized with premium quality cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Methylcellulose Complete Media
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 100 mL
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.