Learn More
R&D Systems™ Mouse mGluR7 (NP_796302.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18704789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18704789 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18704789 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00€
    897.75€ / 10µg
    Risparmia 52.25€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene mGluR7
Numero di accesso NP_796302.2
ID gene (immissione) 2917
Alias gene FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, GPRC1G, GRM7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg