Learn More
Mouse monoclonal [4E3] Anti-Human IgG1 hinge heavy chain (Alkaline Phosphatase), Abcam
Codice prodotto. 32116592 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116592 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116592 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99773500uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal [4E3] Anti-Human IgG1 hinge heavy chain (Alkaline Phosphatase)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigene IGHG1
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry
Localizzazione cellulare Isoform 1: Secreted; Isoform 2: Cell membrane; Single-pass membrane protein
Classificazione Monoclonal
Clone '4E3
Coniugato Alkaline Phosphatase (AP)
Formulazione pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Gene IGHG1
N. accesso geni P01857
Specie ospite Mouse
Immunogeno IGHG1
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology & Infectious Disease
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio IGHG1
Target Molecule IGHG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.