Learn More
Mouse monoclonal [4E3] Anti-Human IgG1 hinge heavy chain (Alkaline Phosphatase), Abcam
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescription
Mouse monoclonal [4E3] Anti-Human IgG1 hinge heavy chain (Alkaline Phosphatase)
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Spécification
| Antigene | IGHG1 |
| Applicazioni | ELISA, Flow Cytometry |
| Localizzazione cellulare | Isoform 1: Secreted; Isoform 2: Cell membrane; Single-pass membrane protein |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | '4E3 |
| Coniugato | Alkaline Phosphatase (AP) |
| Formulazione | pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride |
| Gene | IGHG1 |
| N. accesso geni | P01857 |
| Specie ospite | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?