Learn More
R&D Systems™ Mouse Neuropilin-2 (NP_001070872) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18718689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18718689 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18718689 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    968.14€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 105.04€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Numero di accesso NP_001070872
ID gene (immissione) 8828
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg