Learn More
R&D Systems™ Mouse Osteoprotegerin (AAH49782.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18742897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742897 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742897 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.69€
    387.45€ / 10µg
    Risparmia 47.24€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Osteoprotegerin/TNFRSF11B
Numero di accesso AAH49782.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1219 bp
ID gene (immissione) 4982
Alias gene OCIF, OCIFMGC29565, OPG, OPGtumor necrosis factor receptor superfamily member 11 B, Osteoclastogenesis inhibitory factor, Osteoprotegerin, TNFRSF11B, TR1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11 b
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg