missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse PDGFRL (NP_081116) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18722129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18722129 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18722129 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC1754

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Platelet-derived Growth Factor Receptor-like

The Mouse PDGFRL (NP_081116) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PDGFRL, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PDGFRL insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Order Info

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type cDNA
Gene mPdgfrl
Numero di accesso NP_081116
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1141bp
ID gene (immissione) 5157 (Human), 68797 (Mouse), 290771 (Rat)
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.