Learn More
R&D Systems™ Mouse PLA2R1 (NP_032893.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18700237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18700237 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18700237 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    1377.60€ / 10µg
    Risparmia 82.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene PLA2R1
Numero di accesso NP_032893.1
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 4477 bp
ID gene (immissione) 22925
Alias gene 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13C, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180 kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180 kD, secretory phospholipase A2 receptor
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg