Learn More
Abcam Mouse placenta normal tissue lysate - total protein, 1 mg
Codice prodotto. 32154571 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32154571 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32154571 Fornitore Abcam N. del fornitore ab291391mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Mouse placenta normal cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: placenta normal
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot