Learn More
R&D Systems™ Mouse Plexin B2 (NP_620088.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18770277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18770277 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18770277 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3316
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Gene Plexin B2
Numero di accesso NP_620088.2
ID gene (immissione) 23654
Alias gene MM1, MM1KIAA0315dJ402G11.3, Nbla00445, PLEXB2, plexin B2, plexin-B2, PLXNB2
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg