Learn More
R&D Systems™ Mouse PLVAP (NP_115774) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18788669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18788669 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18788669 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2819
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Numero di accesso NP_115774
ID gene (immissione) 83483
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg