Learn More
R&D Systems™ Mouse Progranulin (NP_032201.3) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18722147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18722147 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18722147 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.13€
    409.50€ / 10µg
    Risparmia 49.63€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Gene Progranulin/PGRN
Numero di accesso NP_032201.3
ID gene (immissione) 2896
Alias gene Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg