missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit
Descrizione
The Mouse/Rat Osteopontin (OPN) Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Osteopontin/OPN in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), urine (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 39.00 - 2500pg/mL |
| Assay Sensitivity | 8.5pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse and Rat OPN. This assay cross-reacts 8.2% with Recombinant Human Osteopontin. |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 20750 |
| Quantità | 1 x 96-well Plate |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Urine (50uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?