Descrizione
- The assay recognizes mouse/rat PDGF-BB. An antibody specific for mouse/rat PDGF-BB has been pre-coated onto the microwells.
- The mouse/rat PDGF-BB protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse/rat PDGF-BB is added to detect the captured mouse/rat PDGF-BB protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Platelet-derived growth factor (PDGF) belongs to the family of growth factors consisting of four secreted extracellular ligands including PDGF-A, -B, -C and -D.
- These isoforms, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC and PDGF-DD, act via two receptor tyrosine kinases, PDGF receptors alpha and beta. PDGF isoforms stimulate growth, survival and motility of mesenchymal cells and certain other cell type.
- They have important functions during embryonal development and in the control of tissue homeostasis in the adult. PDGF-BB is one of the most recently studied isoforms and it plays an important role in skeletal development.
- PDGF-BB stimulates cell-mediated collagen gel contraction. PDGF-BB modulates endothelial proliferation and angiogenesis in vitro via PDGF beta-receptors.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NM_011057 |
| Intervallo saggio | 62.5 to 4000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 28.9 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Mouse, Rat |
| ID gene (immissione) | 18591 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine