Learn More
R&D Systems™ Mouse RECK (NP_057887) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18748309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18748309 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18748309 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2878
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Numero di accesso NP_057887
ID gene (immissione) 8434
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg