Learn More
R&D Systems™ Mouse Semaphorin 3G (NP_001020550.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18730037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18730037 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18730037 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    913.00€
    863.10€ / 10µg
    Risparmia 49.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Specifica
Gene SEMA3G
Numero di accesso NP_001020550.1
ID gene (immissione) 56920
Alias gene (semaphorin) 3 G, FLJ00014, MGC119473, sem2, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, SEMA3G, Semaphorin sem2, semaphorin-3 G
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg