missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse Serpin E1/PAI-1 (NP_032897.2) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18771657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18771657 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18771657 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene Serpin E1/PAI-1
Numero di accesso NP_032897.2
Concentrazione 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1222 bp
ID gene (immissione) 5054
Alias gene Endothelial plasminogen activator inhibitor, Nexin, PAI1, PAI-1, PAI1PAI-1, PAISerpin E1, PLANH1, PLANH1plasminogen activator inhibitor 1, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E (nexin, plasminogenactivator inhibitor type 1), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator inhibitortype 1), member 1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.