Learn More
Abcam Mouse skeletal muscle tissue lysate - total protein, 1 mg
Codice prodotto. 32139875 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32139875 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32139875 Fornitore Abcam N. del fornitore ab297111mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Mouse skeletal muscle cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: skeletal muscle
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot