Learn More
Abcam Mouse small intestine tissue lysate - total protein, 100 ug
Codice prodotto. 32143312 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32143312 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32143312 Fornitore Abcam N. del fornitore ab7939100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Mouse small intestine cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: small intestine
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot