Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18694840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18694840 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18694840 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    449.40€ / 1mg
    Risparmia 26.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Specifica
Metodo di preparazione Western Blot Electrophoresis
Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Spleen