missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse stomach normal tissue lysate - total protein, 1 mg

Codice prodotto. 32152897 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32152897 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32152897 Fornitore Abcam N. del fornitore ab292561mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse stomach normal cell/tissue lysate.

  • Species: Mouse
  • Tissue: stomach normal
  • Form: Liquid

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.