Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18524624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18524624 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18524624 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    457.80€ / 1mg
    Risparmia 26.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Specifica
Metodo di preparazione Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Testis