Learn More
R&D Systems™ Mouse TGF-beta 3 (NP_033394.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18791137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18791137 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18791137 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 19.50€
    5% Sconto
Specifica
Gene TGF-beta 3
Numero di accesso NP_033394.2
ID gene (immissione) 7043
Alias gene ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg