missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse thymus tissue lysate, Denatured; Abnova

Codice prodotto. 16079585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μg
Dimensione della confezione:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16079585 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16079585 Fornitore Abnova N. del fornitore L033W1.200ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Western Blotting

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Thymus
Descrizione Whole tissue lysate (denatured)
Tampone di lisi Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Metodo di preparazione Tissue lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). The lysate was adjusted to 3.75 mg/ml, and then mixed with 5X Sample Buffer to become final 3 mg/ml in 1X Sample Buffer. The lysate was heated at 95°C for 5 min, and cooled rapidly.
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 200 μg
Tampone di conservazione In ready-to-use 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue).
Specie ospite Mouse
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.