Learn More
R&D Systems™ Mouse TMEFF1/Tomoregulin-1 (NP_001343201.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18753307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18753307 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18753307 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Gene TMEFF1/Tomoregulin-1
Numero di accesso NP_001343201.1
ID gene (immissione) 8577
Alias gene C9orf2, H7365member 1, Tomoregulin1, Tomoregulin-1, TR-1, Transmembrane protein with EGF-like and one follistatin-like domain, transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg